Methyl-4,6-dichlorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2320-1G HC-2320-5G
COBBHC-2320-1GEA 175 EUR
COBBHC-2320-1G COBBHC-2320-5G
Methyl-4,6-dichlorchinolin-2-carboxylat
Methyl-4,6-dichlorchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇Cl₂NO₂
MDL: MFCD08458388
CAS-Nummer: 848501-96-2