Methyl-4,8-dichlorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2319-1G HC-2319-5G
COBBHC-2319-1GEA 204 EUR
COBBHC-2319-1G COBBHC-2319-5G
Methyl-4,8-dichlorchinolin-2-carboxylat
Methyl-4,8-dichlorchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇Cl₂NO₂
MDL: MFCD11855883
CAS-Nummer: 1020101-15-8