Methyl-4-chlor-7-methoxy-2-chinolincarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2268-1G
HC-2268-5G
COBBHC-2268-1GEA
303
EUR
COBBHC-2268-1G
COBBHC-2268-5G
Methyl-4-chlor-7-methoxy-2-chinolincarboxylat
Methyl-4-chlor-7-methoxy-2-chinolincarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₃ |
MDL:
MFCD11855871 CAS-Nummer: 1133115-50-0 |