5-Amino-6-chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2110-5G
HC-2110-1G
COBBHC-2110-5GEA
692
EUR
COBBHC-2110-5G
COBBHC-2110-1G
5-Amino-6-chlorchinolin
5-Amino-6-chloroquinoline
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178.6200 g/mol |
MDL:
MFCD02947117 CAS-Nummer: 341010-40-0 |