5-Amino-8-chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2108-5G
HC-2108-1G
COBBHC-2108-5GEA
812
EUR
COBBHC-2108-5G
COBBHC-2108-1G
5-Amino-8-chlorchinolin
5-Amino-8-chloroquinoline
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,6 g/mol |
MDL:
MFCD09802113 CAS-Nummer: 75793-58-7 |