6-Chlor-5-nitrochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2109-5G HC-2109-1G
COBBHC-2109-5GEA 308 EUR
COBBHC-2109-5G COBBHC-2109-1G
6-Chlor-5-nitrochinolin
6-Chloro-5-nitroquinoline
Formel: C₉H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 208,6012 g/mol
MDL: MFCD00093616
CAS-Nummer: 86984-32-9