Methyl-4-hydroxy-8-methoxy-2-chinolincarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6952-5G HC-6952-1G
COBBHC-6952-5GEA 595 EUR
COBBHC-6952-5G COBBHC-6952-1G
Methyl-4-hydroxy-8-methoxy-2-chinolincarboxylat
Methyl-4-hydroxy-8-methoxy-2-chinolincarboxylat
Formel: C₁₂H₁₁NO₄
MDL: MFCD00100610
CAS-Nummer: 7101-90-8