8-(Trifluormethoxy)chinolin-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5328-1G
BB-5328-250M
COBBBB-5328-1GEA
0
EUR
COBBBB-5328-1G
COBBBB-5328-250M
8-(Trifluormethoxy)chinolin-5-boronsäure
8-(Trifluormethoxy)chinolin-5-boronsäure
Formel:
C₁₀H₇BF₃NO₃ |
MDL:
MFCD11504851 CAS-Nummer: 1072951-46-2 |