8-Fluor-5-nitrochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2224-5G
HC-2224-1G
COBBHC-2224-5GEA
1320
EUR
COBBHC-2224-5G
COBBHC-2224-1G
8-Fluor-5-nitrochinolin
8-Fluoro-5-nitroquinoline
Formel:
C₉H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 192,1466 g/mol |
MDL:
MFCD09048716 CAS-Nummer: 94832-39-0 |