6-Brom-2-chlor-4-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6774-5G HC-6774-1G
COBBHC-6774-5GEA 984 EUR
COBBHC-6774-5G COBBHC-6774-1G
6-Brom-2-chlor-4-methylchinolin
6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Molecular Weight: 256,5300 g/mol
MDL: MFCD06254262
CAS-Nummer: 3913-19-7