6-Brom-4-chlor-2-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2146-5G
HC-2146-1G
COBBHC-2146-5GEA
1020
EUR
COBBHC-2146-5G
COBBHC-2146-1G
6-Brom-4-chlor-2-methylchinolin
6-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,530 g/mol |
MDL:
MFCD00272373 CAS-Nummer: 53364-85-5 |