3-Brom-4-hydroxy-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2166-1G
HC-2166-5G
COBBHC-2166-1GEA
61.9
EUR
COBBHC-2166-1G
COBBHC-2166-5G
3-Brom-4-hydroxy-2-(trifluormethyl)chinolin
3-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅BrF₃NO |
MDL:
MFCD03407378 CAS-Nummer: 59108-47-3 |