6-Brom-2-ethoxy-4-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2575-1G
HC-2575-5G
COBBHC-2575-1GEA
204
EUR
COBBHC-2575-1G
COBBHC-2575-5G
6-Brom-2-ethoxy-4-methylchinolin
6-Bromo-2-ethoxy-4-methylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₂BrNO |
MDL:
MFCD12756431 CAS-Nummer: 1187385-61-0 |