4-Brom-2,8-dimethylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2867-5G
HC-2867-1G
COBBHC-2867-5GEA
595
EUR
COBBHC-2867-5G
COBBHC-2867-1G
4-Brom-2,8-dimethylchinolin
4-Bromo-2,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrN |
MDL:
MFCD00272434 CAS-Nummer: 203506-39-2 |