3-Brom-7-chlor-4-hydroxy-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2536-5G
HC-2536-1G
COBBHC-2536-5GEA
451
EUR
COBBHC-2536-5G
COBBHC-2536-1G
3-Brom-7-chlor-4-hydroxy-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
3-Bromo-7-chloro-4-hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₆BrClF₃NO |
MDL:
MFCD11855925 CAS-Nummer: 59108-22-4 |