2-Methoxy-6,8-dimethylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1348-5G
PY-1348-1G
COBBPY-1348-5GEA
451
EUR
COBBPY-1348-5G
COBBPY-1348-1G
2-Methoxy-6,8-dimethylchinolin
2-Methoxy-6,8-dimethylchinolin
Formel:
C₁₂H₁₃NO |
MDL:
MFCD15143628 CAS-Nummer: 861581-28-4 |