5-Brom-8-nitroisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6910-5G
HC-6910-1G
HC-6910-25G
COBBHC-6910-5GEA
0
EUR
COBBHC-6910-5G
COBBHC-6910-1G
COBBHC-6910-25G
5-Brom-8-nitroisochinolin
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD02091227 CAS-Nummer: 63927-23-1 |