6-Brom-3-isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
HC-2057-5G
HC-2057-1G
COBBHC-2057-5GEA
375
EUR
COBBHC-2057-5G
COBBHC-2057-1G
6-Brom-3-isochinolinol
6-Brom-3-isochinolinol
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,0500 g/mol |
MDL:
MFCD11110423 CAS-Nummer: 1031927-91-9 |