Isochinolin-1-carbonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Isoquinolinecarbonitrile
BTB09817.1
BTB09817.10
MAYBBTB09817.1EA
0
EUR
MAYBBTB09817.1
MAYBBTB09817.10
Isochinolin-1-carbonitril
Isochinolin-1-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol |
MDL:
MFCD00134166 CAS-Nummer: 1198-30-7 |