6-Fluor-3-isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6670-1G HC-6670-5G
COBBHC-6670-1GEA 227 EUR
COBBHC-6670-1G COBBHC-6670-5G
6-Fluor-3-isochinolinol
6-Fluor-3-isochinolinol
Formel: C₉H₆FNO
MDL: MFCD11053873
CAS-Nummer: 51463-15-1