3-Cyan-2-ethoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5869-1G
PN-5869-250M
COBBPN-5869-1GEA
1110
EUR
COBBPN-5869-1G
COBBPN-5869-250M
3-Cyan-2-ethoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
3-Cyan-2-ethoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BN₂O₃ |
MDL:
MFCD12546500 CAS-Nummer: 1218791-35-5 |