2-(Cyclohexyl(methyl)amino)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8767-1G
PN-8767-250M
COBBPN-8767-1GEA
404
EUR
COBBPN-8767-1G
COBBPN-8767-250M
2-(Cyclohexyl(methyl)amino)-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-(Cyclohexyl(methyl)amino)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₉BN₂O₂ |
MDL:
MFCD09027071 CAS-Nummer: 1073354-73-0 |