4-Cyan-2-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5138-1G BB-5138-250M
COBBBB-5138-1GEA 1240 EUR
COBBBB-5138-1G COBBBB-5138-250M
4-Cyan-2-pyridinboronsäure
4-Cyano-2-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BN₂O₂
MDL: MFCD08703250
CAS-Nummer: 1072946-01-0