6-Brom-2-(diethylamino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6365-25G HC-6365-1G HC-6365-5G
COBBHC-6365-25GEA 1180 EUR
COBBHC-6365-25G COBBHC-6365-1G COBBHC-6365-5G
6-Brom-2-(diethylamino)pyridin
6-Brom-2-(diethylamino)pyridin
Formel: C₉H₁₃BrN₂
MDL: MFCD09878973
CAS-Nummer: 856850-57-2