6-Brom-2-(methylamino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Bromo-N-methyl-pyridin-2-amine, 6-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
HC-6485-5G
HC-6485-1G
COBBHC-6485-5GEA
613
EUR
COBBHC-6485-5G
COBBHC-6485-1G
6-Brom-2-(methylamino)pyridin
6-Brom-2-(methylamino)pyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,0400 g/mol |
MDL:
MFCD09261221 CAS-Nummer: 89026-79-9 |