5-Brom-2-(isopropylamino)-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7336-5G PY-7336-1G
COBBPY-7336-5GEA 303 EUR
COBBPY-7336-5G COBBPY-7336-1G
5-Brom-2-(isopropylamino)-3-nitropyridin
5-Brom-2-(isopropylamino)-3-nitropyridin
Formel: C₈H₁₀BrN₃O₂
MDL: MFCD08692141
CAS-Nummer: 954228-62-7