5-Brom-2-(ethylamino)-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7256-5G
PY-7256-1G
COBBPY-7256-5GEA
375
EUR
COBBPY-7256-5G
COBBPY-7256-1G
5-Brom-2-(ethylamino)-3-nitropyridin
5-Brom-2-(ethylamino)-3-nitropyridin
Formel:
C₇H₈BrN₃O₂ |
MDL:
MFCD08692126 CAS-Nummer: 26820-37-1 |