6-Brom-2-(cyclopropylamino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2588-1G HC-2588-5G
COBBHC-2588-1GEA 149 EUR
COBBHC-2588-1G COBBHC-2588-5G
6-Brom-2-(cyclopropylamino)pyridin
6-Brom-2-(cyclopropylamino)pyridin
Formel: C₈H₉BrN₂
MDL: MFCD09878950
CAS-Nummer: 959237-20-8