5-Brom-2-(cyclohexylamino)-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7334-1G PY-7334-5G
COBBPY-7334-1GEA 98.3 EUR
COBBPY-7334-1G COBBPY-7334-5G
5-Brom-2-(cyclohexylamino)-3-nitropyridin
5-Brom-2-(cyclohexylamino)-3-nitropyridin
Formel: C₁₁H₁₄BrN₃O₂
MDL: MFCD08692170
CAS-Nummer: 1033202-38-8