2,6-Dichlorisonicotinsäurehydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
SPB06957.250 SPB06957.1
MAYBSPB06957.250EA 0 EUR
MAYBSPB06957.250 MAYBSPB06957.1
2,6-Dichlorisonicotinsäurehydrazid
2,6-Dichlorisonicotinsäurehydrazid
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O
CAS-Nummer: 57803-51-7