2-(Cyclohexylamino)nicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7986-1G
PY-7986-5G
COBBPY-7986-1GEA
149
EUR
COBBPY-7986-1G
COBBPY-7986-5G
2-(Cyclohexylamino)nicotinonitril
2-(Cyclohexylamino)nicotinonitril
Formel:
C₁₂H₁₅N₃ |
MDL:
MFCD09426708 CAS-Nummer: 77276-34-7 |