2-(Cyclopropylamino)nicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7987-1G
PY-7987-5G
COBBPY-7987-1GEA
149
EUR
COBBPY-7987-1G
COBBPY-7987-5G
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitril
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitril
Formel:
C₉H₉N₃ Molecular Weight: 159.190 g/mol |
MDL:
MFCD09455268 CAS-Nummer: 52583-90-1 |