2-Ethoxynicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4238-5G
CA-4238-1G
COBBCA-4238-5GEA
497
EUR
COBBCA-4238-5G
COBBCA-4238-1G
2-Ethoxynicotinonitril
2-Ethoxynicotinonitril
Formel:
C₇H₆N₂O |
MDL:
MFCD08436064 CAS-Nummer: 14248-71-6 |