6-Methoxynicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
017226-2.5G
017226-1G
017226-5G
FLUO017226-2.5GEA
0
EUR
FLUO017226-2.5G
FLUO017226-1G
FLUO017226-5G
6-Methoxynicotinonitril
6-Methoxynicotinonitril
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134.1400 g/mol |
MDL:
MFCD00084981 CAS-Nummer: 15871-85-9 |