2-Methoxyisonicotinsäurehydrazid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7031-1G PY-7031-5G
COBBPY-7031-1GEA 303 EUR
COBBPY-7031-1G COBBPY-7031-5G
2-Methoxyisonicotinsäurehydrazid
2-Methoxyisonicotinsäurehydrazid
Formel: C₇H₉N₃O₂
MDL: MFCD01747192
CAS-Nummer: 19353-97-0