2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Acetamido-5-bromo-6-methylpyridine, 6-Acetamido-3-bromo-2-methylpyridine
PY-7128-1G
PY-7128-25G
PY-7128-5G
COBBPY-7128-1GEA
74.2
EUR
COBBPY-7128-1G
COBBPY-7128-25G
COBBPY-7128-5G
2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin
2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin
Formel:
C₈H₉BrN₂O Molecular Weight: 229.0700 g/mol |
MDL:
MFCD03909755 CAS-Nummer: 142404-84-0 |