2-Amino-3-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H54793.MD H54793.03
H54793.MDEA 103 EUR
H54793.MD H54793.03
2-Amino-3-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester 96%
2-Amino-3-(trifluormethyl)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Purity: 96% CAS No.: 947249-01-6 Molecular Formula: C12H16BF3N2O2 Formula Weight: 288.07 Melting Point: 132-134° MDL No.: MFCD12923414
Formel: C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12923414
CAS-Nummer: 947249-01-6