2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
3Y-0716.1
3Y-0716.10
3Y-0716.5
3Y-0716.500
BIOT3Y-0716.1EA
0
EUR
BIOT3Y-0716.1
BIOT3Y-0716.10
BIOT3Y-0716.5
BIOT3Y-0716.500
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitril
Formel:
C₁₃H₈N₂O |
MDL:
MFCD06200959 CAS-Nummer: 253801-11-5 |