Cer(III)-2-ethylhexanoat 49% (12% Ce) in 2-Ethylhexansäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cerium(III) 2-ethylhexanoate
40451.22 40451.36 40451.A3
40451.22EA 25.1 EUR
40451.22 40451.36 40451.A3
Cer(III)-2-ethylhexanoat 49% (12% Ce) in 2-Ethylhexansäure
Cer(III)-2-ethylhexanoat
CAS No.: 56797-01-4 Molecular Formula: C24H45CeO6 Formula Weight: 569.74 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.08 MDL No.: MFCD00014004
Formel: C₂₄H₄₅CeO₆
Molecular Weight: 569,727 g/mol
Dichte: 1,08
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014004
CAS-Nummer: 56797-01-4
EINECS: 260-386-3