(4-Methoxyphenyl)magnesiumbromid 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Anisylmagnesium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470260-100ML
470260-1L
SIAL470260-100MLEA
105
EUR
SIAL470260-100ML
SIAL470260-1L
(4-Methoxyphenyl)magnesiumbromid 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Formel:
C₇H₇BrMgO Molecular Weight: 211,34 g/mol |
MDL:
MFCD00013515 CAS-Nummer: 13139-86-1 |