Iodmethan-[13C,D3] (99% ¹³C , 99,5% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Iodomethane-[¹³C,²H₃]
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
294756-1G 294756-5G
SIAL294756-1GEA 355 EUR
SIAL294756-1G SIAL294756-5G
Iodmethan-[13C,D3] (99% ¹³C , 99,5% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan-[13C,D3]
Formel: CD₃I
MDL: MFCD00001076
CAS-Nummer: 20710-47-8