5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6527-5G
HC-6527-1G
COBBHC-6527-5GEA
595
EUR
COBBHC-6527-5G
COBBHC-6527-1G
5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₂O |
MDL:
MFCD11504918 CAS-Nummer: 1072944-73-0 |