3-(Chlormethyl)-5-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
SEW02034DA
SEW02034EA
MAYBSEW02034DAEA
0
EUR
MAYBSEW02034DA
MAYBSEW02034EA
3-(Chlormethyl)-5-(3-(trifluormethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₆ClF₃N₂O |
MDL:
MFCD00084969 CAS-Nummer: 175205-63-7 |