5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6536-5G
HC-6536-1G
COBBHC-6536-5GEA
595
EUR
COBBHC-6536-5G
COBBHC-6536-1G
5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Formel:
C₁₂H₁₂ClN₃O₃ |
MDL:
MFCD11855935 CAS-Nummer: 1133116-17-2 |