5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6524-1G HC-6524-5G
COBBHC-6524-1GEA 98.3 EUR
COBBHC-6524-1G COBBHC-6524-5G
5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(1-Chlor-2-methylpropan-2-yl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Formel: C₁₂H₁₂ClN₃O₃
MDL: MFCD11855934
CAS-Nummer: 1133116-15-0