5-(Chlormethyl)-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6532-1G
HC-6532-5G
COBBHC-6532-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-6532-1G
COBBHC-6532-5G
5-(Chlormethyl)-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Chloromethyl)-3-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆ClN₃O₃ |
MDL:
MFCD01764743 CAS-Nummer: 6595-78-4 |