5-(Chlormethyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6522-5G
HC-6522-1G
COBBHC-6522-5GEA
876
EUR
COBBHC-6522-5G
COBBHC-6522-1G
5-(Chlormethyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Chloromethyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆ClN₃O₃ |
MDL:
MFCD00452243 CAS-Nummer: 57611-19-5 |