3-(2-Bromphenyl)-5-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6286-1G
HC-6286-5G
COBBHC-6286-1GEA
149
EUR
COBBHC-6286-1G
COBBHC-6286-5G
3-(2-Bromphenyl)-5-(2,3-dichlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(2-Bromophenyl)-5-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₄H₇BrCl₂N₂O |
MDL:
MFCD11053868 CAS-Nummer: 1065074-34-1 |