Ethyl-3-(4-bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6564-5G
HC-6564-1G
COBBHC-6564-5GEA
911
EUR
COBBHC-6564-5G
COBBHC-6564-1G
Ethyl-3-(4-bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxylat
Ethyl-3-(4-bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxylat
Formel:
C₁₁H₉BrN₂O₃ |
MDL:
MFCD09831978 CAS-Nummer: 861146-12-5 |