3-(2-Bromphenyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6280-5G
HC-6280-1G
COBBHC-6280-5GEA
451
EUR
COBBHC-6280-5G
COBBHC-6280-1G
3-(2-Bromphenyl)-5-(2-fluorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(2-Bromophenyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₄H₈BrFN₂O |
MDL:
MFCD09878375 CAS-Nummer: 1000339-25-2 |